114669
4-(4-Nitrophenylazo)resorcinol
Dye content 90 %
Sinônimo(s):
Azoviolet, Magneson I
About This Item
Produtos recomendados
forma
powder
Nível de qualidade
composição
Dye content, 90%
pf
195-200 °C (dec.) (lit.)
λmax
432 nm
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc(\N=N\c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c(O)c1
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H/b14-13+
chave InChI
NGPGYVQZGRJHFJ-BUHFOSPRSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?