Documentos Principais
8.41713
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-(4-Nitrophenylazo)-resorcinol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H9N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
259.22
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-808-5
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥91.0% (HPLC)
Formulário
powder
potência
>500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pf
183 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C12H9N3O4/c16-10-5-6-11(12(17)7-10)14-13-8-1-3-9(4-2-8)15(18)19/h1-7,16-17H
chave InChI
NGPGYVQZGRJHFJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (HPLC, area%): ≥ 91.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3