Key Documents
8.41435
Sigma-Aldrich
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol
for synthesis
Sinônimo(s):
4-(4-Nitrophenylazo)-1-naphthol, Magneson II
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16H11N3O3
Número CAS:
Peso molecular:
293.28
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
226-129-4
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
forma
solid
pf
277-280 °C (decomposition)
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C16H11N3O3/c20-16-10-9-15(13-3-1-2-4-14(13)16)18-17-11-5-7-12(8-6-11)19(21)22/h1-10,17H/b18-15+
chave InChI
UYDXOFSMBKSLPM-OBGWFSINSA-N
Nota de análise
Assay (TLC): ≥ 90.0 %
Melting range (lower value): ≥ 278 °C
Melting range (upper value): ≤ 284 °C
Identity (IR): passes test
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3