Key Documents
05284
Supelco
Triethylene glycol dimethyl ether
analytical standard
Sinônimo(s):
1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethane, Dimethyltriglycol, NSC 66400, Triglyme
About This Item
Fórmula linear:
CH3O(CH2CH2O)3CH3
Número CAS:
Peso molecular:
178.23
Beilstein:
1700630
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
>4.7 (vs air)
Ensaio
≥98% (GC)
temperatura de autoignição
375 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
cor
APHA: ≤20
índice de refração
n20/D 1.423 (lit.)
pb
216 °C (lit.)
pf
−45 °C (lit.)
densidade
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCOCCOC
InChI
1S/C8H18O4/c1-9-3-5-11-7-8-12-6-4-10-2/h3-8H2,1-2H3
chave InChI
YFNKIDBQEZZDLK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Triethylene glycol dimethyl ether may be used as an analytical standard for the quantification of the analyte in water samples using in vitro bioassays and chemical screening technique.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)