Documentos Principais
00032
Supelco
1H-1,2,4-Triazole-13C2,15N3
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
1H-1,2,4-Triazole-1,2,4-15N3-3,5-13C2
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13C2H315N3
Peso molecular:
74.03
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥98.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
[H][15N]1[15N]=[13C]([H])[15N]=[13C]1[H]
InChI
1S/C2H3N3/c1-3-2-5-4-1/h1-2H,(H,3,4,5)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
chave InChI
NSPMIYGKQJPBQR-CVMUNTFWSA-N
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)