MABT26
Anti-E-cadherin Antibody, clone DECMA-1
clone Decma-1, from rat
Sinônimo(s):
Anti-Anti-Arc-1, Anti-Anti-BCDS1, Anti-Anti-CD324, Anti-Anti-CDHE, Anti-Anti-ECAD, Anti-Anti-LCAM, Anti-Anti-UVO
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
Decma-1, monoclonal
reatividade de espécies
human, mouse
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
mouse ... Cdh1(12550)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Inhibition: A previous lot was used by an independent laboratory in inhibion studies, blocking E-cadherin associated cell adhesion. (Vestweber, 1985)
Flow Cytometry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in flow cytometry applications. (Tang, 1994)
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Qualidade
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected E-Cadherin in 10 µg of A431 cell lysate.
Descrição-alvo
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análise
A431 cell lysate
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2