C2542
Monoclonal Anti-N-Cadherin antibody produced in mouse
clone GC-4, ascites fluid
Sinônimo(s):
Anti-A-CAM, Anti-A-Cell Adhesion Molecule
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GC-4, monoclonal
contém
15 mM sodium azide
reatividade de espécies
chicken, mouse, human, rabbit, rat
técnica(s)
electron microscopy: suitable
immunohistochemistry (frozen sections): 1:100 using chicken cardiac muscle
microarray: suitable
western blot: 1:100 using chicken or rat cardiac muscle
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?