C3865
Anti-N-Cadherin antibody, Mouse monoclonal
clone GC-4, purified from hybridoma cell culture
Sinônimo(s):
Anti-A-CAM, Anti-A-Cell Adhesion Molecule
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
GC-4, monoclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 135 kDa
reatividade de espécies
chicken, monkey, mouse, human, rabbit, rat
técnica(s)
electron microscopy: suitable
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: 10-20 μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
western blot: 10-20 μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
Isotipo
IgG1
nº de adesão UniProt
aplicação(ões)
research pathology
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH2(1000)
mouse ... Cdh2(12558)
rat ... Cdh2(83501)
Descrição geral
Aplicação
- electron microscopy
- flow cytometry
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry at a concentration of 10-20μg/mL using rat cardiac muscle frozen sections
- western blot at a concentration of 10-20μg/mL using chicken cardiac muscle or COS-7 cell extracts
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves