MABT1487
Anti-E-Cadherin/CD324 Antibody, clone 19A11
Sinônimo(s):
CAM 120/80, CD324, Cadherin-1, Epithelial cadherin, Uvomorulin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
19A11, monoclonal
peso molecular
calculated mol wt 97 kDa
purificado por
using protein G
reatividade de espécies
human, canine
embalagem
antibody small pack of 100
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
sequência de epítopo
N-terminal extracellular domain
nº de adesão de ID de proteína
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
-10 to -25°C
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Evaluated by Immunocytochemistry in MCF-7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected E-Cadherin/CD324 in MCF-7 cells.
Tested Applications
Agonist Function:: A representative lot stimulated adhesion of cells to pure E-Cadherin substrate (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell.;23(11):2092-108).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected E-Cadherin/CD324) in Western Blotting applications (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108; Xie, B., et al. (2022). Proc Natl Acad Sci USA. 119(32):e2204473119).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected E-Cadherin/CD324 in Immunocytochemistry applications (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108).
ELISA Analysis: A representative lot detected E-Cadherin/CD324 in ELISA applications (Petrova, Y., et al. (2012). Mol Biol Cell. 23(11):2092-108).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Descrição-alvo
forma física
Reconstituição
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2