MAB3199
Anti-E-Cadherin Antibody, clone 67A4
clone 67A4, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD324
About This Item
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
67A4, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CDH1(999)
Especificidade
Antigen is expressed in non-neural epithelial tissues.
Imunogênio
Aplicação
FACS Analysis
Functional blocking of E-cadherin
Does not work well for immunoprecipitation
Original paper, Buhring, H et al Leukemia 10:106-116, 1996.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
Adhesion (CAMs)
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2