Documentos Principais
KX0010
Supelco
Karl Fischer Volumetric Reagent
Sinônimo(s):
carl fischer
About This Item
Código UNSPSC:
12352401
Formulário
liquid
Nível de qualidade
técnica(s)
Karl-Fischer titration: suitable
temperatura de transição
flash point 33.3 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Categorias relacionadas
Aplicação
KX0010-7, KX0010-6 and KX0010-4 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles
Nota de análise
Color: Dark red-brown
Form: Liquid
Titer (mg water per mL): 5.0mg/mL min
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 - STOT SE 1
Órgãos-alvo
Immune system, thymus, Thyroid
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
91.9 °F
Ponto de fulgor (°C)
33.3 °C