Key Documents
AX1699KC
Supelco
Solvent KC
AQUASTAR®
Sinônimo(s):
Karl Fischer
About This Item
Código UNSPSC:
41115601
Nível de qualidade
forma
liquid
temperatura de transição
flash point 55.6 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
AQUASTAR
Contains dichloromethane for enhanced solubility of oils and fats when testing aldehydes and ketones.
AX1699KC-6 is packaged in 38/430 glass bottles
AX1699KC-5 is packaged in 38/430 poly coated glass bottles
Nota de análise
Color: Colorless
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 0.06-0.10%
Informações legais
AQUASTAR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Immune system, thymus
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
132.1 °F
Ponto de fulgor (°C)
55.6 °C