AX1697A
Coulomat A
for use with AQUASTAR®
Sinônimo(s):
Coulometric Anode Solution
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
compatibilidade
for use with AQUASTAR®
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
Descrição geral
Aplicação
AQUASTAR® Coulomat A reagent is used to determine the water content of bitumen and residual samples by Karl Fischer titration.(1)
Nota de análise
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Thyroid
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3