Documentos Principais
8.17066
SAFC
Miristato de isopropila
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Miristato de isopropila
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C17H34O2
Número CAS:
Peso molecular:
270.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número do índice EC:
203-751-4
Agency
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
<1 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
>300 °C
p.e.
140 °C/3 hPa
temperatura de transição
flash point >150 °C
densidade
0.85 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
O(C(C)C)C(=O)CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
chave InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O miristato de isopropila é usado como solvente, intensificador de penetração e componente emulsificante em formulações tópicas, principalmente em formas farmacêuticas semissólidas.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
>302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 150 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.