172472
Isopropyl myristate
98%
Sinônimo(s):
Isopropyl tetradecanoate, Myristic acid isopropyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
193 °C/20 mmHg (lit.)
pf
~3 °C (lit.)
densidade
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C17H34O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17(18)19-16(2)3/h16H,4-15H2,1-3H3
chave InChI
AXISYYRBXTVTFY-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
awg
Ponto de fulgor (°F)
>302.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 150 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?