291781
Isopropyl palmitate
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
Isopropyl hexadecanoate
About This Item
Produtos recomendados
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
índice de refração
n20/D 1.438 (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
chave InChI
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Informações sobre genes
human ... CNR1(1268) , CNR2(1269)
rat ... Faah(29347)
Categorias relacionadas
Aplicação
- to formulate and evaluate the suitability of pluronic lecithin organogels containing flurbiprofen for topical application
- to characterize microemulsion systems of isopropyl palmitate, water and 2:1 Brij 97, and 1-butanol by different experimental techniques
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?