Documentos Principais
274089
Sigma-Aldrich
2-Chlorobenzoxazole
99%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C7H4ClNO
Número CAS:
Peso molecular:
153.57
Beilstein:
115982
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
99%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.566 (lit.)
p.e.
201-202 °C (lit.)
pf
7 °C (lit.)
densidade
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1nc2ccccc2o1
InChI
1S/C7H4ClNO/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
chave InChI
BBVQDWDBTWSGHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
2-Chlorobenzoxazole was used in the synthesis of 2-(2-naphthylamino)benzoxazole via reaction with 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
185.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
85 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reaction of 2-chlorobenzoxazole with anthranilic acids and 2-amino-1-naphthalenesulfonic acid.
J Sam et al.
Journal of pharmaceutical sciences, 57(8), 1445-1446 (1968-08-01)