Documentos Principais
8.03546
Sigma-Aldrich
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane
for synthesis
Sinônimo(s):
2,2-Bis(4-hydroxyphenyl) propane, 2,2′-(4,4′-Dihydroxydiphenyl)propane, 2,2-Bis(4-hydroxyphenyl)propane, 4,4′-Isopropylidenediphenol, Bisphenol
About This Item
Fórmula linear:
[4-(HO)C6H4]2C(CH3)2
Número CAS:
Peso molecular:
228.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
201-245-8
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
<1 Pa ( 25 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
Formulário
flakes
temperatura de autoignição
510 °C
potência
3250 mg/kg LD50, oral (Rat)
3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
p.e.
220 °C/5 hPa
pf
155 °C
temperatura de transição
flash point 227 °C
solubilidade
insoluble 0.3 g/L
densidade
1.19 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
600 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C15H16O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h3-10,16-17H,1-2H3
chave InChI
IISBACLAFKSPIT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 154 °C
Melting range (upper value): ≤ 157 °C
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
440.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
227 °C - closed cup