539137
Protease Inhibitor Cocktail V
EDTA-Free, lyophilized, A cocktail of four protease inhibitors for the inhibition of serine, cysteine, but not metalloproteases.
Sinônimo(s):
EDTA free Protease inhibitor
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Protease Inhibitor Cocktail Set V, EDTA-Free, A cocktail of four protease inhibitors for the inhibition of serine, cysteine, but not metalloproteases.
Nível de qualidade
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Ações bioquímicas/fisiológicas
Serine and cysteine proteases, but not metalloproteases
Advertência
Reconstituição
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3