475880
ML-7, Hydrochloride
A cell-permeable, potent, reversible, ATP-competitive, and selective inhibitor of myosin light chain kinase (Ki = 300 nM).
Sinônimo(s):
ML-7, Hydrochloride, 1-(5-Iodonaphthalene-1-sulfonyl)homopiperazine, HCl
Ensaio
>98% (TLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
white
solubilidade
50% ethanol: 4.5 mg/mL
DMSO: 4.5 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Ic1c2c(c(ccc2)[S](=O)(=O)N3CCNCCC3)ccc1
InChI
1S/C15H17IN2O2S/c16-14-6-1-5-13-12(14)4-2-7-15(13)21(19,20)18-10-3-8-17-9-11-18/h1-2,4-7,17H,3,8-11H2
chave InChI
GEHJIACZUFWBTK-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Myosin light chain kinase (Mlck)
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Saitoh, M., et al. 1987. J. Biol. Chem.262, 7796.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3