437627
Lipopolysaccharide, E. coli O111: B4
from E. coli, , lyophilized, iNOS stimulator, Calbiochem®
Sinônimo(s):
E. coli Lipopolysaccharide, E. coli O111:B4 LPS
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Lipopolysaccharide, E. coli O111: B4, Lipopolysaccharide, E. coli O111: B4 stimulates the activity of inducible nitric oxide synthase. Induces apoptosis in mouse thymus and swine lymphocytes
Nível de qualidade
descrição
RTECS - OJ0895400
Formulário
lyophilized
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Impurezas
≤2.0% Protein
≤2.5% nucleic acid
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Ações bioquímicas/fisiológicas
Inducible nitric oxide synthase
Advertência
Nota de preparo
Reconstituição
Outras notas
Mayeux, P.R., et al. 1995. Biochem. Pharmacol. 49, 115.
Norimatsu, M., et al. 1995. Infect. Immun.63, 1122.
Feinstein, D.L., et al. 1993. J. Neurochem. 60, 1945.
Zhang, Y.H., et al. 1993. Infect. Immun.61, 5044.
Jackson, S.K., et al. 1992. Biochim. Biophys. Acta1135, 165.
O′Sullivan, M.G., et al. 1992. J. Biol. Chem.267, 14547.
Watanabe, K., et al. 1992. J. Cell. Physiol.150, 433.
Morrison, D.C., and Ryan, J.L. 1987. Annu. Rev. Med.38, 417.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3