Documentos
18-160
Millipore
Proteína A, conjugada com HRP
1 mg Protein A, HRP conjugate for Dot Blot, ELISA, Western Blotting & IHC.
Sinônimo(s):
detection reagent
About This Item
Código UNSPSC:
41105332
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NB.22
forma
solid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Condições de expedição
wet ice
Aplicação
Adequada para immunoblotting (western ou dot blot), ELISA, microscopia eletrônica de imunoperoxidase e imuno-histoquímica.
forma física
Proteína A cromatograficamente pura, conjugada com peroxidase de rábano, liofilizada a partir de fosfato de potássio 0,02 M, NaCl 0,15 M, pH 7,2, com 10 mg/ml de BSA e isenta de imunoglobulinas e proteases
Armazenamento e estabilidade
Liofilizada: Estável por 2 anos a –20 °C a partir da data de envio. Reidratada: Estável por 6 meses a –20 °C.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Fabrizio Piazza et al.
Annals of neurology, 73(4), 449-458 (2013-04-30)
Cerebral amyloid angiopathy-related inflammation (CAA-ri) is characterized by vasogenic edema and multiple cortical/subcortical microbleeds, sharing several aspects with the recently defined amyloid-related imaging abnormalities (ARIA) reported in Alzheimer's disease (AD) passive immunization therapies. Herein, we investigated the role of anti-amyloid
Om Prakash et al.
Indian journal of microbiology, 57(2), 218-225 (2017-06-15)
An endophytic species of Micrococcus was isolated from Aloe vera leaf (syn. Aloe barbadensis) and screened for protease production with five other species of Micrococcus. Data indicated that endophytic Micrococcus aloeverae AE-6 MCC 2184T and Micrococcus yunnanensis DSM 21948T showed