P6031
Protein A from Staphylococcus aureus
Soluble, essentially salt-free, lyophilized powder, extracellular
Sinônimo(s):
Protein A resin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
Staphylococcus aureus
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
capacidade
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
solubilidade
H2O: soluble 1 mg/mL, clear, colorless
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Descrição geral
Aplicação
- to coat nitrocellulose sheet with protein A for immunoassay of agalactosyl IgG.
- as a blocking agent before the use of secondary antibody in immunohistochemistry.
- as a binding agent to antibody during antibody immobilization.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein A also participates in a number of different protective biological functions including anti-tumor, toxic, and carcinogenic activities. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?