P7155
Protein A from Staphylococcus aureus
Insoluble, Cowan Strain, cell suspension
Sinônimo(s):
Protein A
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
esterilidade
(not processed or packaged aseptically)
forma
cell suspension
capacidade
≥1.2 mg/mL binding capacity (human IgG)(suspension.)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein A also participates in a number of different protective biological functions including anti-tumor, toxic, and carcinogenic activities. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Qualidade
forma física
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3