N6288
Anti-Nucleolin−Atto 488 antibody produced in rabbit
1.5-3.0 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-NCL, Protein C23
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
Atto 488 conjugate
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
Formulário
buffered aqueous solution
reatividade de espécies
human, mouse, rat
condição de armazenamento
protect from light
concentração
1.5-3.0 mg/mL
técnica(s)
direct immunofluorescence: 0.5-1.0 μg/mL using human HeLa, rat NRK and mouse 3T3 cells
fluorescência
λex 500 nm; λem 522 nm in PBS
λex 500 nm; λem 522 nm
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCL(4691)
mouse ... Ncl(17975)
rat ... Ncl(25135)
Descrição geral
Find more information here
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Artigos
Immunoblotting (Western blot transfer) is a common technique in modern proteomics research.