N2662
Anti-Nucleolin antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinônimo(s):
Anti-C23
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
unconjugated
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
forma
buffered aqueous solution
peso molecular
antigen 105 kDa
reatividade de espécies
mouse, rat, human
embalagem
antibody small pack of 25 μL
técnica(s)
immunoprecipitation (IP): 1-2 μg using 250 μg RIPA lysate of human HeLa cells
indirect immunofluorescence: 10-20 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 0.5-1.0 μg/mL using whole extract of mouse NIH3T3 cells or rat PC12 cells
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... NCL(4691)
mouse ... Ncl(17975)
rat ... Ncl(25135)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting (1 paper)
Ações bioquímicas/fisiológicas
forma física
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
produto relacionado
recomendado
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1