P3838
Protein A from Staphylococcus aureus
Soluble, Cowan Strain, essentially salt-free, lyophilized powder
Sinônimo(s):
Protein A, Staphylococcus aureus Protein A
About This Item
Produtos recomendados
conjugado
unconjugated
Nível de qualidade
Formulário
essentially salt-free, lyophilized powder
técnica(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
capacidade
7-14 mg/mg, solid binding capacity (human IgG)
nº de adesão UniProt
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações sobre genes
Staphylococcus aureus subsp. aureus NCTC 8325 ... SAOUHSC_00069(3919448)
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Protein A also participates in a number of different protective biological functions including anti-tumor, toxic, and carcinogenic activities. In addition to acting as an immunomodulator, it also has antifungal and antiparasitic properties.
Nota de preparo
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?