Documentos Principais
1.09092
Supelco
Solução de sulfato de cério(IV)
c(Ce(SO₄)₂ * 4 H₂O) = 0.1 mol/l (0.1 N), reag. Ph. Eur., ready-to-use volumetric solution for titration, Titriplex®
Sinônimo(s):
Solução de Cer(IV), Sulfato de Cer
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Nome do produto
Solução de sulfato de cério(IV), c(Ce(SO4)2 * 4 H2O) = 0.1 mol/l (0.1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
Titripur®
Formulário
liquid
qualidade
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
0.4 (20 °C in H2O)
densidade
1.06 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Remoção de ácido húmico usando membranas de acetato de celulose enxertadas com poli (metacrilato de metila) e aminadas com tetraetilenopentamina.: Este estudo destaca a aplicação de membranas de acetato de celulose modificadas com polímeros para a remoção eficiente de ácidos húmicos da água, empregando o sulfato de cério (IV) como catalisador para iniciar o processo de polimerização, o que melhora significativamente o desempenho da membrana no tratamento da água (Gebru KA et al., 2018).
  • Caracterização e avaliação de risco ecológico do CeO2 nanoarticulado como catalisador de combustível diesel.: Esta pesquisa fornece uma caracterização detalhada do sulfato de cério (IV) usado como precursor para o CeO2 nanoparticulado, avaliando seus riscos ecológicos quando aplicado como catalisador em combustíveis diesel, oferecendo percepções sobre seu impacto ambiental (Batley GE et al., 2013).
  • Quimioluminescência de uma reação de oxidação de rodamina B com cério (IV) em um meio micelar invertido de cloreto de cetiltrimetilamônio em 1-hexanol-ciclohexano/água.: Explora as reações de quimioluminescência aprimoradas do sulfato de cério (IV), demonstrando seu papel na melhoria da sensibilidade e especificidade dos métodos analíticos para a detecção de compostos orgânicos (Hasanin TH et al., 2011).
  • Reações de quimioluminescência com complexos catiônicos, neutros e aniônicos de rutênio (II) contendo ligantes de dissulfonato de 2,2′-bipiridina e batofenantrolina.: Investiga as propriedades de quimioluminescência de vários complexos de rutênio (II), em que o sulfato de cério (IV) atua como um agente oxidante eficaz, destacando seu potencial em aplicações analíticas para detectar e medir quantidades residuais de substâncias biológicas e químicas (Francis PS et al., 2010).
  • Método quimioluminescência para a determinação de piroxicam pelo aprimoramento do sistema de rutênio (II) (RuBPS)-cério(IV) do ácido tris-(4,7-difenil-1,10-fenantrolinadissulfônico) e sua aplicação.: Apresenta uma nova técnica de quimioluminescência para determinar o piroxicam, utilizando as propriedades catalíticas do sulfato de cério (IV) para melhorar o sinal de luminescência, oferecendo assim uma ferramenta analítica sensível para análise farmacêutica (Yu F et al., 2009).
Características e benefícios
Certificação:
Esta solução volumétrica é analisada por nosso laboratório de calibração D-K-15185-01-00 que é certificado de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025 para análise de concentrações de substâncias em soluções volumétricas pelo DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle - Órgão alemão de certificação nacional). O certificado de acreditação pode ser encontrado em www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
Embalagem
Números de estoque SKU com final "3" são SmartChemicals com etiqueta RFID para transferência perfeita de dados para o instrumento, por exemplo: xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003. Mais informações em www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Ligação
Substitui: CX0612-6
Nota de análise
Forma líquida
Concentração da substância 0,0995-0,1005 mol/l
Incerteza da medição ± 0,0003 mol/l
Atribuível ao SRM do NIST
A concentração é determinada por titulação volumétrica e refere-se a 20 °C.
A concentração da substância desta solução volumétrica é atribuível a um material de referência padrão (SRM) primário do National Institute of Standards and Technology (Instituto nacional de padrões e tecnologia, NIST), Gaithersburg, EUA (NIST SRM 8040 oxalato dissódico) através do padrão volumétrico de sulfato etileno diamônio de ferro (II) (Art. N.º 1.02402), material de referência certificado de acordo com a ISO 17034, analisado por nosso laboratório de calibração certificado da Merck KGaA, Darmstadt, Alemanha de acordo com a norma DIN EN ISO/IEC 17025. A incerteza é expressa como uma medida de incerteza expandida, com um fator de cobertura k=2 que cobre um nível de confiança de 95%.
Observação: O título é um fator de correção para corrigir variações da solução volumétrica, do equipamento de titulação, de temperatura e de outras condições laboratoriais. Para obter resultados de titulação corretos, recomenda-se determinar um título com o equipamento específico do laboratório e em condições laboratoriais específicas diretamente após a abertura de um novo frasco e em intervalos de tempo regulares.
Informações legais
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
produto relacionado
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2