31606
Cerium(IV) sulfate tetrahydrate
puriss. p.a., ≥98%
Sinônimo(s):
Ceric sulfate tetrahydrate
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
<0.01 hPa ( 20 °C)
<0.01 hPa ( 50 °C)
grau
puriss. p.a.
Ensaio
≥98%
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤0.01% insoluble matter in dilute H2SO4
pH
~0.5 (20 °C, 207 g/L)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
Pb: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.2H2O4S/c;2*1-5(2,3)4/h;2*(H2,1,2,3,4)/q+4;;/p-4
chave InChI
VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?