22269
Ammonium cerium(IV) sulfate dihydrate
puriss. p.a., ACS reagent, ≥98.0% (RT)
Sinônimo(s):
Ceric ammonium sulfate, Cerium(IV) ammonium sulfate
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (RT)
Formulário
powder or crystals
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
pf
130 °C (lit.)
traços de ânion
phosphate (PO43-): ≤300 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤100 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
N.N.N.N.O.O.[Ce+4].OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O.OS([O-])(=O)=O
InChI
1S/Ce.4H3N.4H2O4S.2H2O/c;;;;;4*1-5(2,3)4;;/h;4*1H3;4*(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+4;;;;;;;;;;/p-4
chave InChI
VCNAMBGKEDPVGQ-UHFFFAOYSA-J
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)