574201
Cerium(III) sulfate
≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Cerous sulfate
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
Formulário
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cerium
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
cadeia de caracteres SMILES
[Ce+3].[Ce+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Ce.3H2O4S/c;;3*1-5(2,3)4/h;;3*(H2,1,2,3,4)/q2*+3;;;/p-6
chave InChI
OZECDDHOAMNMQI-UHFFFAOYSA-H
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?