Documentos Principais
1.06505
Supelco
Sodium dithionite
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Sodium dithionite, Sodium hydrosulfite, Sodium hypodisulfite
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2O4S2
Número CAS:
Peso molecular:
174.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-890-0
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥85.0% (iodometric)
Formulário:
powder
solubilidade:
250 g/L (slow decomposition)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
Ensaio
≥85.0% (iodometric)
Formulário
powder
temperatura de autoignição
>200 °C
potência
2500 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.5-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
100 °C (decomposition)
temperatura de transição
flash point >100 °C
solubilidade
250 g/L (slow decomposition)
densidade
2.5 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Fe: ≤0.005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/2Na.H2O4S2/c;;1-5(2)6(3)4/h;;(H,1,2)(H,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
JVBXVOWTABLYPX-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
  • Fast detection of sodium dithionite in sugar using a xanthylium-based fluorescent probe.: This study introduces a rapid method for detecting sodium dithionite residues in sugar using a novel xanthylium-based fluorescent probe. The method is highly sensitive and efficient, making it a significant advancement in food safety and quality control (Wang et al., 2024).
  • Stabilising mannose using sodium dithionite at alkaline conditions.: Research in the kraft pulping process explores the use of sodium dithionite to stabilize mannose under alkaline conditions. The findings highlight its potential to reduce hemicellulose degradation, providing insights for enhancing the efficiency of chemical pulping processes (Lindén et al., 2020).
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 85.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Self-heat. 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C