137820
3-Nitrophthalic acid
99%
Sinônimo(s):
3-Nitro-1,2-benzenedicarboxylic acid, m-Nitrophthalic acid, o-Nitrophthalic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
99%
Formulário
powder
pf
210 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: soluble 5%, clear to slightly hazy, colorless to faint yellow or tan
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1cccc(c1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)4-2-1-3-5(9(14)15)6(4)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
KFIRODWJCYBBHY-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?