Ensaio
92%
Impurezas
5-8% 3-nitrophthalic acid
pf
159-161 °C (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
nitro
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1C(O)=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H5NO6/c10-7(11)5-2-1-4(9(14)15)3-6(5)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
chave InChI
SLBQXWXKPNIVSQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)