Ensaio
98%
forma
powder
pf
195-199 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1ccc2C(=O)NC(=O)c2c1
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-5-2-1-4(10(13)14)3-6(5)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
chave InChI
ANYWGXDASKQYAD-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?