About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H4N2O4
Número CAS:
Peso molecular:
192.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.47
Produtos recomendados
Nível de qualidade
Ensaio
97%
Formulário
powder or crystals
pf
213-215 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
[O-][N+](=O)c1cccc2C(=O)NC(=O)c12
InChI
1S/C8H4N2O4/c11-7-4-2-1-3-5(10(13)14)6(4)8(12)9-7/h1-3H,(H,9,11,12)
chave InChI
BONIIQYTWOPUQI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
A C Begg et al.
The British journal of radiology, 58(691), 645-654 (1985-07-01)
Two compounds, nitroakridin 3582 (NA) and a 3-nitro-naphthalimide (DM113), have been tested as potential fluorescent markers for hypoxic cells. Cellular fluorescence in three cell lines (V79-379A, WHF1B, EMT6) was measured by flow cytometry and high-performance liquid chromatography (HPLC) after incubating
Jun Yang et al.
Biotechnology and applied biochemistry, 66(1), 33-42 (2018-09-20)
A nitroreductase-encoded gene from an efficient nitro-reducing bacterium Streptomyces mirabilis DUT001, named snr, was cloned and heterogeneously expressed in Escherichia coli. The purified Streptomyces nitroreductase SNR was a homodimer with an apparent subunit molecular weight of 24 kDa and preferred NADH