Documentos Principais
PZ0111
Sigma-Aldrich
PD-407824
≥98% (HPLC)
Sinônimo(s):
9-Hydroxy-4-phenylpyrrolo[3,4-c]carbazole-1,3(2H,6H)-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H12N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
328.32
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.77
Ensaio
≥98% (HPLC)
Formulário
powder
cor
yellow to orange
solubilidade
DMSO: >10 mg/mL
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Oc1ccc2[nH]c3cc(-c4ccccc4)c5C(=O)NC(=O)c5c3c2c1
InChI
1S/C20H12N2O3/c23-11-6-7-14-13(8-11)16-15(21-14)9-12(10-4-2-1-3-5-10)17-18(16)20(25)22-19(17)24/h1-9,21,23H,(H,22,24,25)
chave InChI
IAUZTOZLTFSMIE-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
PD-407824 has been used as a wee-1 inhibitor to study its effects on Xenopus laevis embryos. It has also been used as a checkpoint-1 (Chk-1) inhibitor to study its effects on the sensitivity of head and neck squamous carcinoma cells to gemcitabine.
Ações bioquímicas/fisiológicas
PD-407824 is a Wee1/Chk1 inhibitor.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)