Key Documents
135550
Sigma-Aldrich
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide
97%
Sinônimo(s):
4,5,6,7-Tetrachloroisoindole-1,3-dione
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8HCl4NO2
Número CAS:
Peso molecular:
284.91
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
97%
pf
>300 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble 25 mg/mL, clear, light yellow
grupo funcional
chloro
cadeia de caracteres SMILES
Clc1c(Cl)c(Cl)c2C(=O)NC(=O)c2c1Cl
InChI
1S/C8HCl4NO2/c9-3-1-2(8(15)13-7(1)14)4(10)6(12)5(3)11/h(H,13,14,15)
chave InChI
LPUUYZVKCMCHLO-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
3,4,5,6-Tetrachlorophthalimide was used to study the influence of metal binding and posttranslational modification of the carboxylated lysine on the activity of recombinant hydantoinase from Agrobacterium radiobacter.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Cheng-Yang Huang et al.
Journal of biological inorganic chemistry : JBIC : a publication of the Society of Biological Inorganic Chemistry, 14(1), 111-121 (2008-09-11)
Bacterial hydantoinase possesses a binuclear metal center in which two metal ions are bridged by a posttranslationally carboxylated lysine. How the carboxylated lysine and metal binding affect the activity of hydantoinase was investigated. A significant amount of iron was always