Documentos Principais
8.07303
Sigma-Aldrich
Phthalimide
for synthesis
Sinônimo(s):
Phthalimide, Phthalic acid imide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5NO2
Número CAS:
Peso molecular:
147.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
201-603-3
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (acidimetric)
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>500 °C
potência
>10000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
3.8 (0.6 g/L in H2O)
p.e.
310 °C/1013 hPa
pf
234-238 °C (sublimed)
temperatura de transição
flash point 150 °C
solubilidade
0.6 g/L
densidade
1.21 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N1C(=O)c2c(cccc2)C1=O
InChI
1S/C8H5NO2/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7/h1-4H,(H,9,10,11)
chave InChI
XKJCHHZQLQNZHY-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Melting range (lower value): ≥ 233 °C
Melting range (upper value): ≤ 236 °C
Identity (IR): passes test
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
302.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
150 °C - closed cup