Documentos Principais
1.03098
Supelco
2,2′-Bipiridina
GR for analysis (reagent for iron(II) and molybdenum) ACS
Sinônimo(s):
2,2′-Bipiridina, Reagentes para ferro (II) e molibdênio, α,α′-dipiridil
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H8N2
Número CAS:
Peso molecular:
156.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
Número do índice EC:
206-674-4
NACRES:
NB.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
100 mg/kg LD50, oral (Rat)
625-1250 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
7.5 (25 °C, 5 g/L in H2O)
p.e.
272 °C/1013 hPa
pf
70-72 °C
temperatura de transição
flash point 121 °C
densidade volumétrica
500 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
n1c(cccc1)c2ncccc2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
chave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Um novo método analítico de alto rendimento para quantificar microplásticos em água por citometria de fluxo.: Neste artigo, a água é usada para lavar a areia de sílica de aquário natural e também para preparar o modelo para a remoção de microplásticos. (Li et al., 2023).
Nota de análise
Teor (titulação com ácido perclórico): ≥ 99,5%
Identidade (espectro IV): passa no teste
Ponto de fusão: 70-72 °C
Absorbância da solução 50% p/v; metanol): em conformidade
Sensibilidade (a íons ferrosos): passa no teste
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
267.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
131 °C - closed cup