798533
2,2′-Bipyridyl
anhydrous, free-flowing, Redi-Dri™, ReagentPlus®, 99%
Sinônimo(s):
2,2′-Bipyridine, 2,2′-Dipyridine, 2,2′-Dipyridyl
About This Item
Produtos recomendados
grau
anhydrous
Nível de qualidade
linha de produto
ReagentPlus®
Redi-Dri™
Ensaio
99%
Formulário
powder or crystals (anhydrous)
qualidade
free-flowing
características do produto alternativo mais ecológico
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
p.e.
273 °C (lit.)
pf
70-73 °C (lit.)
categoria alternativa mais ecológica
cadeia de caracteres SMILES
c1ccc(nc1)-c2ccccn2
InChI
1S/C10H8N2/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12-10/h1-8H
chave InChI
ROFVEXUMMXZLPA-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Informações legais
produto relacionado
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
267.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
131 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Redi-Dri™ prevents hygroscopic powders, such as inorganic salts, from absorbing moisture and forming clumps, leaving the salts free-flowing every time.