Documentos Principais
08-110
Sigma-Aldrich
Matriz de adesão celular ECL
Sinônimo(s):
Matriz de ECL
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
Formulário
liquid
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
entrada
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type pancreatic stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Matriz de adesão celular ECL de tumor de Engelbreth-Holm-Swarm (EHS) de camundongo.
Aplicação
Fator de adesão de cultura celular
Qualidade
Avaliado rotineiramente em um ensaio de formações de projeções de neuritos usando células de feocromocitoma de ratos PC12.
forma física
5 mg em 5 ml de Tris-HCl 0,05 mM, pH 7,4, NaCl 0,15 M. Proteína determinada pelo ensaio de ligação do corante de Bradford usando gamaglobulina como padrão. Solução congelada.
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a -20 °C a partir da data de envio. Divida em alíquotas para evitar congelamento e descongelamento repetidos.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Visite a Biblioteca de Documentos
Basement membrane complexes with biological activity.
Kleinman, H K, et al.
Biochemistry, 25, 312-318 (1986)
Alteration of Ca2+ dependence of neurotransmitter release by disruption of Ca2+ channel/syntaxin interaction
Rettig, J., et al
The Journal of Neuroscience, 17, 6647-6656 (1997)
Extracellular matrix regulates Sertoli cell differentiation, testicular cord formation, and germ cell development in vitro.
Hadley, M A, et al.
The Journal of cell biology, 101, 1511-1522 (1985)
F B Gertler et al.
Cell, 87(2), 227-239 (1996-10-18)
Drosophila Enabled is required for proper formation of axonal structures and is genetically implicated in signaling pathways mediated by Drosophila AbI. We have identified two murine proteins, Mena and Evl, that are highly related to Enabled as well as VASP
B B Friday et al.
The Journal of cell biology, 149(3), 657-666 (2000-05-03)
Differentiation of skeletal muscle myoblasts follows an ordered sequence of events: commitment, cell cycle withdrawal, phenotypic differentiation, and finally cell fusion to form multinucleated myotubes. The molecular signaling pathways that regulate the progression are not well understood. Here we investigate
Conteúdo relacionado
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.