Documentos Principais
860754P
Avanti
3-O-methyl sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
3-O-methyl D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H39NO2
Peso molecular:
313.52
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.21
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860754P-1MG)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860754P-1MG)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)