880129C
Avanti
DSPE-PEG(2000) Biotin
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129C
Sinônimo(s):
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[biotinyl(polyethylene glycol)-2000] (ammonium salt)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (880129C-10mg)
pkg of 1 × 2 mL (880129C-50mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880129C-25mg)
pkg of 1 × 4 mL (880129C-100mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880129C
concentração
10 mg/mL (880129C-10mg)
10 mg/mL (880129C-25mg)
25 mg/mL (880129C-100mg)
25 mg/mL (880129C-50mg)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(OCCOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO/C=C\NC(CCCC[C@](SC[C@@]1(NC(N2)=O)[H])([C@]12[H])[H])=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=C.C=
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Liver,Kidney
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
880129C-10MG | 4061837668340 |
880129C-100MG | 4061837668333 |
880129C-25MG | 4061837668357 |
880129C-50MG | 4061837668364 |