Documentos Principais
860495P
Avanti
Monomethyl Sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860495P, powder
Sinônimo(s):
N-methyl-D-erythro-sphingosine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H39NO2
Número CAS:
Peso molecular:
313.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860495P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860495P
tipo de lipídio
deuterated lipids
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](NC)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC
chave InChI
LUMQNHNDMLZNDJ-OVMWUVNSSA-N
Descrição geral
Monomethyl sphingosine or N-methyl-D-erythro-sphingosine is a N-methyl derivative of sphingosine
Aplicação
Monomethyl sphingosine or N-methyl-D-erythro-sphingosine may be used as one of the substrates for sphingosine methyltransferase to test its substrate specificity in rat kidney homogenate.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Monomethyl sphingosine inhibits protein kinase C. It also modulates other protein kinases and enzymes involved in signal transduction.
Embalagem
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860495P-5mg)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)