860492P
Avanti
Sphingosine-1-Phosphate (d18:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
D-erythro-sphingosine-1-phosphate
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 1 mg (860492P-1mg)
pkg of 1 × 25 mg (860492P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (860492P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@]([NH3+])([H])COP([O-])(O)=O
InChI
1S/C18H38NO5P/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(20)17(19)16-24-25(21,22)23/h14-15,17-18,20H,2-13,16,19H2,1H3,(H2,21,22,23)/b15-14+/t17-,18+/m0/s1
chave InChI
DUYSYHSSBDVJSM-KRWOKUGFSA-N
Descrição geral
Aplicação
- as an internal standard in high performance liquid chromatography (HPLC) for the quantification of plasma lipid sphingosine-1-phosphate(S1P)
- to evaluate its chemotactic response of auto reactive immature B cells
- to test its effect on autophagy and preconditioning in oxygen and glucose deprived neurons
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
860492P-1MG | 4061835317301 |
860492P-25MG | 4061835317318 |
860492P-5MG | 4061835317325 |