LM2000
Avanti
Sphingosine (d17:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2000, ethanol solution
Sinônimo(s):
heptadeca-sphing-4-enine
About This Item
Produtos recomendados
forma
ethanol solution
embalagem
pkg of 1 × 1 mL (LM2000-1EA)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM2000
concentração
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration.)
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H35NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h13-14,16-17,19-20H,2-12,15,18H2,1H3/b14-13+/t16-,17+/m0/s1
chave InChI
RBEJCQPPFCKTRZ-LHMZYYNSSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
55.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
13.0 °C - closed cup