860654P
Avanti
sphinganine (d17:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860654P, powder
Sinônimo(s):
D-erythro-sphinganine (C17 base)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (860654P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860654P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860654P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C17H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-17(20)16(18)15-19/h16-17,19-20H,2-15,18H2,1H3/t16-,17+/m0/s1
chave InChI
KFQUQCFJDMSIJF-DLBZAZTESA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)