860674P
Avanti
Sphinganine (d20:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P, powder
Sinônimo(s):
D-erythro-sphinganine (C20 base)
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860674P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860674P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H43NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h19-20,22-23H,2-18,21H2,1H3/t19-,20+/m0/s1
chave InChI
UFMHYBVQZSPWSS-VQTJNVASSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)