860635P
Avanti
C12 Dihydroceramide (d18:0/12:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P, powder
Sinônimo(s):
N-lauroyl-D-erythro-sphinganine
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 5 mg (860635P-5mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860635P
tipo de lipídio
sphingolipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OC[C@]([H])(NC(CCCCCCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C30H61NO3/c1-3-5-7-9-11-13-14-15-16-18-19-21-23-25-29(33)28(27-32)31-30(34)26-24-22-20-17-12-10-8-6-4-2/h28-29,32-33H,3-27H2,1-2H3,(H,31,34)/t28-,29+/m0/s1
chave InChI
UHWYQXNZIBLESO-URLMMPGGSA-N
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)